Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités (parois fines), dia. ext. : 20 mm, dia. int. de : 19mm, Thermo Scientific™
63.89€ - 148.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom Both ends open (Thin walls)
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11348267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11328267
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031712.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
Both ends open (Thin walls)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante