Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités (parois fines), dia. ext. : 10 mm, dia. int. de : 9mm, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 84.92€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | Both ends open (Thin walls) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DM |
100 mm |
36.68€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DR |
200 mm |
59.90€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DW |
300 mm |
84.92€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open (Thin walls) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only