Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités (parois fines), dia. ext. : 8 mm, dia. int. de : 7mm, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 83.82€
Spécification
Note relative au nom | Both ends open (Thin walls) |
---|---|
Forme | Tube, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), D.E. : 8 mm, dia. int. de : 7 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DM |
100 mm |
39.70€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DR |
200 mm |
64.92€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DW |
300 mm |
83.82€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Both ends open (Thin walls) | |
Tube, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), D.E. : 8 mm, dia. int. de : 7 mm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only