Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 3 mm, dia. int. de : 1,6mm, Thermo Scientific™
21.10€ - 113.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom Both ends open
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11363907
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11303917
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11373907
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11353907
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11313917
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11393907
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EO
1000 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
Both ends open
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante