Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 30 mm, dia. int. de : 25mm, Thermo Scientific Chemicals
57.16€ - 441.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | Both ends open |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.DM |
100 mm | |||||||
11394007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.DR |
200 mm |
111.00€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.DW |
300 mm | |||||||
11354007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.EH |
600 mm |
325.00€
600mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.EM |
800 mm | |||||||
11374007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031574.EO |
1000 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only