Learn More
Tube AL-23, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 25 mm, dia. int. de : 20mm, Thermo Scientific Chemicals
46.01€ - 350.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | Both ends open |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11304007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DR |
200 mm |
97.69€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.DW |
300 mm |
114.57€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EH |
600 mm |
226.13€
600mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11373997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031573.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only