Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 5mm, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 152.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Solid Rod |
---|---|
Forme | Tige ronde solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11343078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DM |
100 mm | |||||||
11363078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DR |
200 mm |
51.70€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DT |
250 mm |
65.60€
250mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.DW |
300 mm |
67.90€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.Q@ |
400 mm | |||||||
11303088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EH |
600 mm |
117.00€
600mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EM |
800 mm | |||||||
11393078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032931.EO |
1000 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Solid Rod | |
Tige ronde solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only