Learn More
Tige solide Al-23, ronde, diamètre : 2mm, Thermo Scientific™
22.30€ - 44.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Solid Rod |
---|---|
Forme | Tige ronde solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11353058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11333058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11343058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032926.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Solid Rod | |
Tige ronde solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante