Learn More
Tube de protection Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 20 mm, dia. int. de : 15 mm, parois : 2,5mm, Thermo Scientific™
164.00€ - 910.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Protective Tube |
---|---|
Note relative au nom | One end closed |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11332698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.DU |
270 mm | N/A | ||||||
11352698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.DY |
375 mm | N/A | ||||||
11392698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.EE |
530 mm | N/A | ||||||
11342698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.EK |
740 mm | N/A | ||||||
11382698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.EQ |
1030 mm | N/A | ||||||
11302708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.EV |
1430 mm | N/A | ||||||
11372698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030052.FA |
2030 mm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Protective Tube | |
One end closed |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante