Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 8,5 mm, Quatre alésages de 1,5 mm, Alfa Aesar™
14.77€ - 72.93€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Round Tube
Note relative au nom Four bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11362978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11312988
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11372978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.DT
250 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11392978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11322988
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11352978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11382978
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032718.EO
1000 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube
Four bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante