Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 3mm, deux alésages de 0,8 mm, Thermo Scientific™
15.60€ - 109.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Round Tube
Note relative au nom Two bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.DM
100 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11382888
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.DR
200 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11372888
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.DT
250 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11342898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.DW
300 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11312898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.EH
600 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11332898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.EM
800 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11322898
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032648.EO
1000 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube
Two bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures