Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 2mm, deux alésages de 0,5 mm, Thermo Scientific™
24.20€ - 49.73€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Note relative au nom | Two bores |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11388477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11398477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DT |
250 mm | N/A | ||||||
11318487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032567.DW |
300 mm | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube | |
Two bores |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante