Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 2,8 mm, Quatre alésages de 0,7 mm, Thermo Scientific™
22.70€ - 53.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Round Tube
Note relative au nom Four bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308527
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11388517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11318527
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DT
250 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378517
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032603.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube
Four bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante