Learn More
Tube rond à multialésage AL-23, dia. ext. : 1,2mm, deux alésages de 0,3 mm, Thermo Scientific Chemicals
14.27€ - 85.22€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Round Tube |
---|---|
Note relative au nom | Two bores |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11308477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11388467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DT |
250 mm |
42.81€
250mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DW |
300 mm | N/A | ||||||
15411267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.Q@ |
400 mm |
85.22€
400mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Multibore Round Tube | |
Two bores |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only