Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 8mm, deux alésages de 1,6 mm, Thermo Scientific™
43.20€ - 437.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Multibore Insulating Tube |
---|---|
Note relative au nom | Two bores |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DS |
205 mm | N/A | ||||||
11388447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DV |
275 mm | N/A | ||||||
11378447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.DZ |
380 mm | N/A | ||||||
11348447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EG |
560 mm | N/A | ||||||
11338447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EL |
770 mm | N/A | ||||||
11358447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.ER |
1060 mm | N/A | ||||||
11398447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.EW |
1460 mm | N/A | ||||||
11368447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032558.FB |
2060 mm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Multibore Insulating Tube | |
Two bores |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante