Learn More
Tube isolant à multialésage AL-23, dia. ext. : 8,5 mm, Quatre alésages de 1,5 mm, Thermo Scientific™
30.80€ - 267.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Insulating Tube
Note relative au nom Four bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11308457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.DS
205 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11318457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.DV
275 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11378457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.DZ
380 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11368457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.EG
560 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11348457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.EL
770 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11358457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.ER
1060 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11338457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.EW
1460 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11328457
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
032560.FB
2060 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Insulating Tube
Four bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures