Learn More
Tube isolant multibore Al-23, dia. ext. : 5,5 mm, Quatre alésages de 1,2 mm, Thermo Scientific™
41.10€ - 332.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Multibore Insulating Tube
Note relative au nom Four bores
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388427
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.DS
205 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11318437
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.DV
275 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11308437
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.DZ
380 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11378427
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.EG
560 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11368427
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.EL
770 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398427
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.ER
1060 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11338437
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.EW
1460 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11328437
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
032554.FB
2060 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Multibore Insulating Tube
Four bores
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante