Learn More
Tube isolant AI-23, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), dia. ext. : 2 mm, dia. int. de : 1,2mm, Thermo Scientific™
19.90€ - 40.99€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Insulating Tube
Note relative au nom Both ends open (Thin Wall)
Forme Tube
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11397508
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031488.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11317518
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031488.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11337518
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031488.DT
250 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11327518
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031488.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Insulating Tube
Both ends open (Thin Wall)
Tube
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante