Learn More
Tube isolant AI-23, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), dia. ext. : 1,2 mm, dia. int. de : 0,8mm, Thermo Scientific™
19.60€ - 33.90€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Insulating Tube
Note relative au nom Both ends open (Thin Wall)
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11317498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031482.DM
100 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11307498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031482.DR
200 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11397488
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031482.DT
250 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11327498
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031482.DW
300 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Insulating Tube
Both ends open (Thin Wall)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures