Learn More
Tube isolant AI-23, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), dia. ext. : 0,5 mm, dia. int. de : 0,2mm, Thermo Scientific Chemicals
19.00€ - 45.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Insulating Tube |
---|---|
Note relative au nom | Both ends open (Thin Wall) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DM |
100 mm | |||||||
11327478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DR |
200 mm |
29.00€
200mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DT |
250 mm |
37.80€
250mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031475.DW |
300 mm |
45.00€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Insulating Tube | |
Both ends open (Thin Wall) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only