Learn More
Pièces de broyage AL-23, H : 10 mm, 440 pièces/kg, Thermo Scientific Chemicals
989.93€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Grinding Pieces
Forme Pièces de broyage
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15431307
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033190.A1
1 kg
989.93€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Al-23 Grinding Pieces
Pièces de broyage
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante