Learn More
AKR1D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | AKR1D1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802525
|
Proteintech
23910-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16892515
|
Proteintech
23910-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis of the 5-beta-reduction of bile acid intermediates and steroid hormones carrying a delta(4)-3-one structure. Deficiency of this enzyme may contribute to hepatic dysfunction.Spécification
AKR1D1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P31210, P51857, Q8VCX1 | |
192242, 208665, 6718 | |
AKR1D1 Fusion Protein Ag21009 | |
Primary | |
-20°C | |
AKR1D1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
3o5bred, AKR1D1, CBAS2, SRD5B1 | |
AKR1D1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |