Learn More
Miele Professional™ Insert AK 12
Insérez AK 12 pour le maintien de différents ustensiles
Marque: Miele Professional™ 3830510
132.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux pompes à lait maternel, béchers, entonnoirs et autres
- En acier inox
Spécification
Acier inoxydable | |
Insert 1/2 AK 12 | |
434 mm | |
224 mm |
Insert | |
Entonnoirs, béchers, verrerie à col large, etc. | |
122 mm | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Insert AK 12 > Dimensions (P x L x H) : 442 x 225 x 67/125 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu