Learn More
Syngene™ AirClean™ 12 Month Extended Warranty
AirClean™ 12 Month Extended Warranty includes filter replacement and confirmation of operation, smart maintenance reminder program.
1680.00€ - 2410.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17755914
|
Syngene™
SYN-ACAWT32 |
les unités de PC standards larges de 81 cm (32 po) |
1680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17765914
|
Syngene™
SYN-ACAWT32T |
les unités de PC hautes et larges de 81 cm (32 po) |
1680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17785914
|
Syngene™
SYN-ACAWT48 |
les unités de PC standards larges de 122 cm (48 po) |
2410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17795914
|
Syngene™
SYN-ACAWT48T |
les unités de PC hautes et larges de 122 cm (48 po) |
2295.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Warranty extension includes filter replacement and confirmation of operation, smart maintenance reminder program.
Spécification
12 mois |