Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Papier toilette plié maxi pack Hostess
Papier toilette blanc à 2 plis. Parfait pour les sanitaires à haute fréquentation. Allie qualité avec praticité et économie. Doux, résistants et absorbants, avec une conception de pliage qui prévient la déchirure et réduit le gaspillage.
125.00€ - 245.00€
Spécification
Type de produit | Papier hygiénique |
---|---|
Longueur (impériale) | 7.3 in. |
Longueur (métrique) | 18,6 cm |
Largeur (impériale) | 4.3 in. |
Largeur (métrique) | 11 cm |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12648865
|
Kimberly-Clark Professional™
8036 |
32 x 500 feuilles |
245.00€
32 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12638865
|
Kimberly-Clark Professional™
8035 |
32 x 250 feuilles |
125.00€
32 rouleaux |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Papier toilette plié 100 % recyclé
- Allient qualité avec praticité et économie
- Entièrement biodégradable réduisant le risque d'obstruction des canalisations
- compatible avec les distributeurs 6946, 6990, 6975 et 8972.
Spécification
Papier hygiénique | |
18,6 cm | |
11 cm | |
Blanc | |
High Traffic Washrooms |
7.3 in. | |
4.3 in. | |
Papier | |
18,6 x 11 cm | |
2-ply |