Learn More
Agarose, MP Biomedicals™
Code produit. 11491552 Tous les produits MP Biomedicals Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Agarose, qualité technologie génétique, poudre blanche
  • L’agarose est utilisée pour séparer les acides nucléiques par électrophorèse car les gels d’agarose ont des pores de plus grande taille que les gels d’acrylamide réticulés à de faibles concentrations.
  • Les gels d’agarose ont tendance à être plus solides, mais moins élastiques, que les gels d’acrylamide réticulés.
  • Les gels d’agarose sont également utilisés dans les plaques d’immunoélectrophorèse (IEP) et d’immunodiffusion double d’Ouchterlony pour démontrer les réactions anticorps-antigènes.
  • L'agarose est un hydrocolloïde de galactane linéaire purifié isolé de la gélose ou d'algues marines contenant de la gélose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Formule moléculaire C24H38O19
Poids moléculaire (g/mol) 630.55
Numéro MDL MFCD00081294
Clé InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Synonyme 3,6-Anhydro-a-L-galacto-b-D-galactan, Sepharose
Spécification
Forme physique Poudre
Point de fusion 87.3°C to 89.5°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5 (1.5% aq. soln.)
Quantité 100 g
Électro-osmose (EEO) 0.11 - 0.17
Température de gélification 35 - 37°C
Force du gel > 2000gm/cm2(1.5%gel)
Informations sur la solubilité 1g in 100 mL, in water.
Qualité Technologie génétique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agarose, MP Biomedicals™ >