Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, pour l’électrophorèse des macromolécules
34.00€ - 104.00€
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11472688
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A16693.06
5 g
34.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11482688
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A16693.14
25 g
104.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Agarose is frequently used in molecular biology for the separation of large molecules, especially DNA, by electrophoresis. Slabs of agarose gels (usually 0.7 - 2%) for electrophoresis are readily prepared by pouring the warm, liquid solution into a mold. A wide range of different agaroses, of varying molecular weights and properties are commercially available for this purpose. Used in high resolution protein electrophoresis, immunoelectrophoresis, electro immunoassays such as rocket assays, counter current electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agarose est fréquemment utilisée en biologie moléculaire pour la séparation de grosses molécules, en particulier de l’ADN, par électrophorèse. Les bandes de gels d’agarose (généralement 0,7 - 2 %) pour l’électrophorèse sont facilement préparées en versant la solution liquide chauffée dans un moule. Une large gamme d’agaroses, de poids moléculaires et de propriétés variables, sont disponibles dans le commerce à ces fins. Utilisées pour l’électrophorèse des protéines haute résolution, l’immunoélectrophorèse, les électro-immunodosages tels que les immunoquettes, l’électrophorèse à contre-courant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 g/l à 80°C).
Remarques
Point de gel 36°. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air, de l’humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
9012-36-6
MFCD00081294
Spécification
Agarose ME
9012-36-6
Soluble in water (10g/L at 80°C).
for electrophoresis of macromolecules
MFCD00081294
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante