Learn More
Agarose LE, niveau de biologie moléculaire, ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15855208
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 9012-36-6
Numéro MDL MFCD00081294
Spécification
Nom chimique ou matériau Agarose LE
Forme physique Poudre granulaire à écoulement libre
Quantité 500 g
Qualité Biologie moléculaire