Learn More
Thermo Scientific Chemicals Poudre de gélose ™
47.25€ - 593.96€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-18-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H24O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.337 |
Numéro MDL | MFCD00081288 |
Clé InChI | GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N |
Synonyme | agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol |
CID PubChem | 71571511 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-méthyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-méthoxyoxane-3,5-diol |
SMILES | CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479632
|
Thermo Scientific Chemicals
A10752.22 |
100 g |
47.25€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489632
|
Thermo Scientific Chemicals
A10752.36 |
500 g |
181.91€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499632
|
Thermo Scientific Chemicals
A10752.0E |
2500 g |
593.96€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa gélose est l’agent de solidification le plus adapté aux applications scientifiques qui nécessitent des températures d’incubation plus proches de la température du corps humain. La gélose est utilisée comme milieu de culture en bactériologie et biologie végétale, comme matériau d’impression en dentisterie, comme biofertilisant en agriculture biologique et comme pont de sel en électrochimie. Il peut être utilisé pour évaluer la motilité et la mobilité des micro-organismes en raison de la nature poreuse de la forme de gel d’un milieu gélosé ou d’agarose.
Solubilité
Soluble dans l’eau à des températures comprises entre 950C et 1000C. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Une exposition prolongée à des températures élevées peut dégrader la poudre de gélose.
Identifiants chimiques
9002-18-0 | |
336.337 | |
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N | |
71571511 | |
CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O |
C14H24O9 | |
MFCD00081288 | |
agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol | |
(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-méthyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-méthoxyoxane-3,5-diol |
Spécification
Agar | |
9002-18-0 | |
MFCD00081288 | |
Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water. | |
CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O | |
336.337 |
Poudre | |
C14H24O9 | |
agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol | |
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N | |
(2R,3S,4S,5R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(4R,5S)-4-hydroxy-3-méthyl-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-méthoxyoxane-3,5-diol | |
71571511 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-658-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AW7950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante