Learn More
Neville and More™ Flacon de plasma Afnor
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
5.4 cm
9.1 cm
Description
- Avec col à vis
- Matériau du col : verre inviolable
- Inviolable
- Non réactif
- Matériau : verre
Spécification
Spécification
Couleur | Clear |
Diamètre (métrique) interne | 9.1 cm |
À utiliser avec (application) | Permet de stocker du plasma |
Matériau | Verre (type 1) |
Nbre par carton | 20 |
Volume (métrique) jusqu’au rebord | 1094 ml |
Forme | Coupe transversale, circulaire |
Hauteur (métrique) | 2.47 cm |
Type de produit | Flacon plasma |
Taille du bouchon | 4 cm |