Learn More
AFF4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène AFF4
Concentration 0.15 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16863414
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14662-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16853414
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14662-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene belongs to the AF4 family of transcription factors involved in leukemia. It is a component of the positive transcription elongation factor b (P-TEFb) complex. A chromosomal translocation involving this gene and MLL gene on chromosome 11 is found in infant acute lymphoblastic leukemia with ins.
Spécification
Spécification
AFF4
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9ESC8, Q9UHB7
27125, 303132, 93736
AFF4 Fusion Protein Ag6336
Primary
-20°C
AFF4
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AF4/FMR2 family member 4, AF4/FMR2 family, member 4, AF5Q31, AFF4, MCEF, Protein AF 5q31
AFF4
IgG
Antigen Affinity Chromatography