Learn More
B Braun™ Scalpel de sécurité Aesculap™
Réduit le risque d’infections causées par les coupures et les plaies subis lors de la remise, du transfert et de l’élimination des scalpels.
Spécification
Matériau de la lame | Acier au carbone |
---|---|
Description | Surgeon Grade |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Comprend | Bouchon de protection |
Description
- Mécanisme de verrouillage de sécurité pour la mise au rebut
- Manipulation d’une seule main
- Guide ergonomique pour une incision précise
- Règle en cm et pouces
- Bouchon transparent pour la protection des lames - la lame et la position sont toujours visible
- Offre un tranchant optimal.
Spécification
Acier au carbone | |
Oui | |
Bouchon de protection | |
10/boîte |
Surgeon Grade | |
Stérile | |
Plastique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
B Braun™ Scalpel de sécurité Aesculap™