Learn More
Merck Aerosol Monitor, 25 mm, 0.8 μm
Sample collection and particle analysis
421.00€ - 446.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Porosité | 0,8 μm |
Zone de filtration | 4 cm2 |
Type | Avec tampon |
Diamètre (impériale) | 0,98 po |
Code produit | Marque | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10228110
|
Merck
MAWP025A0 |
Luer-Slip femelle |
446.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10732161
|
Merck
MAWP025AC |
Raccord cannelé, aucun adaptateur de tubulure n’est nécessaire |
421.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Prélèvement d’échantillons et analyse de particules
We offer two types of three-piece aerosol contamination monitors for 25mm filters:3-piece PS monitor, Type A
- Polystyrene monitor with a 16 mm center ring and female Luer slip vacuum connection.
- Requires tubing adapter (XX6200005).
- This monitor is also available without membranes.
3-piece PP monitor, Type B
- Carbon-filled polypropylene conductive monitor with a 50 mm extension cowl.
- Barbed hose vacuum connection eliminates need for tubing adapter.
- MAWP025AC may be used for airborne asbestos monitoring in accordance with NIOSH specifications.
The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each package.
Features & Benefits:
Applications:
Air Monitoring, Environmental Montitoring, Aerosol Contamination Monitoring, Asbestos Monitoring
Spécification
Blanc | |
4 cm2 | |
0,98 po |
0,8 μm | |
Avec tampon | |
2,5 cm |