Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’AEBSF, 98 %
55.98€ - 487.43€
Identifiants chimiques
CAS | 30827-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10FNO2S·ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.7 |
Numéro MDL | MFCD00132962 |
Clé InChI | WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride |
CID PubChem | 186136 |
Nom IUPAC | Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10317851
|
Thermo Scientific Chemicals
328110500 |
50 mg | Flacon en verre |
55.98€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742885
|
Thermo Scientific Chemicals
328110010 |
1 g | Flacon en verre |
487.43€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
30827-99-7 | |
239.7 | |
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N | |
186136 | |
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl |
C8H10FNO2S·ClH | |
MFCD00132962 | |
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride | |
Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate |
Spécification
AEBSF hydrochloride | |
30827-99-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00132962 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in absolute ethanol | |
C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl | |
239.7 | |
239.7 | |
Poudre |
98% | |
97.5 | |
175.0°C to 177.0°C | |
Authentique | |
C8H10FNO2S·ClH | |
4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride | |
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N | |
Fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle;chlorhydrate | |
186136 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- AEBSF hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.