Learn More
Motic™ Principal corps AE31E, microscope trinoculaire (0:100 en option)
Créez votre propre microscope inversé trinoculaire à conception innovante. Corps principal Motic™ AE31E, le microscope trinoculaire (0:100 en option) fait partie d’un système modulaire intégrant des optiques CCSI, une conception mécanique innovante, une haute flexibilité et une brillance optique.
Marque:  Motic™ 1100100200702
Code produit. 15445352
  • 3430.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tête trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 45º (Division de la lumière 100:0 / 0:100).
  • Tourelle quintuple orientée sur le côté.
  • Ajustement coaxial de mise au point approximative et de précision.
  • Platine à revêtement dur.
  • Éclairage Koehler halogène quartz 12 V/100 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité
  • Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique.
  • Alimentation électrique 100 V-240 V (CE).
  • Filtres d’interférence bleus, verts et verre rodé de 45mm.
  • Clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation.
Spécification
Spécification
Fonction d’arrêt automatique et de mémoire optique, filtres d’interférence bleus, verre rodé et verts de 45 mm, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle et cordon d’alimentation.
100/240 V (CE)
Trinoculaire Siedentopf, incliné à 45° (division de la lumière à 100:0/0:100)
Tourelle quintuple orientée sur le côté.
Halogène Koehler à quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 12 V/100 W
Tête de microscope trinoculaire