Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé série TX150, cuve en acier inoxydable
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et complexes nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150°C. Le bain à circulation chauffant numérique Grant Instruments™ Optima™ série TX150 associe le circulateur chauffant numérique Grant Optima™ TX150 puissant et performant à cinq cuves en acier inoxydable (ST) de différents volumes.
Marque:  Grant Instruments™ TX150-ST12
Code produit. 12747839
  • 2335.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stabilité ±0,01ºC
  • Grand écran couleur lumineux
  • Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
  • Programmation/profilage de température (TX150 ,1 programme avec 30 segments)
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • 5 étalonnage par l’utilisateur
  • Cadran de température réglable par l’utilisateur
  • Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
Spécification
Spécification
0°C à 200°C
Acier inoxydable
150 mm
Comprend un chauffage à immersion / agitateur TX150 avec bain 12 litres en acier inoxydable ST12
300 mm
325 mm