Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure d’adipoyle, 98 %, C6H8Cl2O2, numéro CAS-111-50-2, chlorure d’acide adipique, dichlorure d’acide adipique, dichlorure adipique, chlorure d’adipoyle, chlorure d’adipoyle, dichlorure d’adipoyle, chlorure d’adipyle, chlorure de butane-1,4-dicarbonyle, chlorure d’hexanedioyl, pubchem13242, 500 ml, 02, 653
148.00€ - 568.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-50-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.03 |
Numéro MDL | MFCD00000759 |
Clé InChI | PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242 |
CID PubChem | 61034 |
Nom IUPAC | Dichlorure d’hexanedioyl |
SMILES | C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10563541
|
Thermo Scientific Acros
173181000 |
100 mL | Flacon en verre |
148.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216040
|
Thermo Scientific Acros
173185000 |
500 mL | Flacon en verre |
568.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-50-2 | |
183.03 | |
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N | |
61034 | |
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl |
C6H8Cl2O2 | |
MFCD00000759 | |
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242 | |
Dichlorure d’hexanedioyl |
Spécification
Adipoyl chloride | |
111-50-2 | |
100.0 | |
1.2500g/mL | |
72°C | |
98% | |
ClCO(CH2)4COCl | |
MFCD00000759 | |
1.25 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl | |
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl | |
183.03 | |
183.03 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
Marron | |
105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H8Cl2O2 | |
1.4700 to 1.4720 | |
02, 653 | |
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242 | |
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure d’hexanedioyl | |
61034 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit viol
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-876-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Adipoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.