Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.10€ - 553.00€
Identifiants chimiques
CAS 111-50-2
Formule moléculaire C6H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 183.028
Numéro MDL MFCD00000759
Clé InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
CID PubChem 61034
Nom IUPAC Dichlorure d’hexanedioyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11454554
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13168.14
25 g
45.10€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11464554
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13168.22
100 g
125.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11474554
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13168.36
500 g
553.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure dʼadipoyle est utilisé dans la production de nylon en réagissant avec lʼhexaméthylène diamine. Il est également utilisé dans la préparation de cristaux liquides à “end-cappingˮ biphényle. De plus, il est utilisé dans la synthèse de polymères chiraux pour les applications membranaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Agents oxydants forts, bases et acides incompatibles.
Spécification
Identifiants chimiques
111-50-2
183.028
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
61034
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
C6H8Cl2O2
MFCD00000759
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
Dichlorure d’hexanedioyl
Spécification
Adipoyl chloride
1.255
>110°C (230°F)
C6H8Cl2O2
1.4705
UN3265
Moisture sensitive
Immiscible with water.
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
183.028
183.03
111-50-2
105°C to 107°C (2 mmHg)
Acrid
ClCO(CH2)4COCl
MFCD00000759
507709
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Dichlorure d’hexanedioyl
61034
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-876-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote