Learn More
Acide adipique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 388.00€
Identifiants chimiques
CAS | 124-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.142 |
Numéro MDL | MFCD00004420 |
Clé InChI | WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german |
CID PubChem | 196 |
ChEBI | CHEBI:30832 |
Nom IUPAC | Acide hexanedioïque |
SMILES | C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0B |
1000g |
32.90€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0I |
5000g |
101.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13705.0G |
25000g |
388.00€
25000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adipic acid is a monomer used in the production of nylon 66 by polycondenation reaction with hexamethylene diamine. It is also used as a food ingredient and its esters are plasticizers especially in poly vinyl chloride. Further, it reacts with barium hydroxide and undergoes ketonization reaction to get cyclopentanone. In addition to this, it finds application in polyurethane foams, lubricants, adhesives, baking powder, gelling aid and in food flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide adipique est un monomère utilisé dans la production de nylon 66 par réaction de polycondensation avec l’hexaméthylène diamine. Il est également utilisé comme ingrédient alimentaire et ses esters sont des plastifiants, en particulier dans le chlorure de poly/vinyle. De plus, il réagit avec l’hydroxyde de baryum et subit une réaction de cétonisation pour obtenir la cyclopentanone. En outre, il trouve une application dans les mousses de polyuréthane, les lubrifiants, les adhésifs, la levure chimique, les gélifiants et les arômes alimentaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans le cyclohexane. Insoluble dans le benzène, l’acide acétique et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants
Identifiants chimiques
124-04-9 | |
146.142 | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
196 | |
Acide hexanedioïque |
C6H10O4 | |
MFCD00004420 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
CHEBI:30832 | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O |
Spécification
Adipic acid | |
124-04-9 | |
∼205°C (3 mmHg) | |
MFCD00004420 | |
14,162 | |
Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether. | |
C(CCC(=O)O)CC(=O)O | |
146.142 | |
CHEBI:30832 | |
99% | |
196°C (384°F) |
2,7 | |
151°C à 155°C | |
C6H10O4 | |
1209788 | |
adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german | |
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N | |
Acide hexanedioïque | |
196 | |
146.14 | |
1,36 | |
Inodore |
Sécurité et traitement
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 204-673-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AU8400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only