Learn More
Tampon pH haute résolution à code couleur
Utilisez des tampons pH à code couleur pour faciliter l’utilisation. Les tampons pH haute résolution à code couleur Reagecon™ sont testés à 20 °C ou 25 °C et sont certifiés et traçables par NIST.
Marque: Reagecon H70525C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions tampons pH colorées
- Haute résolution
- Testées à 20 °C ou -25 °C
- Certifiées par la méthode d’essai accréditée ISO/CEI 17025 de Reageco
- Traçabilité NIST
- Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
0°C | |
7 | |
500 ml |
Jaune | |
Liquide |