Learn More
3M™ Batterie au lithium-ion standard Adflo™
La batterie au lithium-ion standard 3M™ Adflo™ rend l’appareil respiratoire à ventilation assistée Adflo™ encore plus léger et équilibré, pour un plus grand confort pendant toute la durée du service.
Marque: 3M™ 7000144538
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Recharge totale en 4,5 heures. Le temps de fonctionnement prévu est de 7-9 heures avec un nouveau filtre à particules, une nouvelle batterie entièrement chargée et un débit d’air standard
- Les batteries peuvent être stockées sur le chargeur, entièrement chargées, prêtes pour une utilisation immédiate
- À utiliser avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™
Spécification
7 à 9 h | |
EN 12941 | |
Filtre à particules (filtre à gaz disponible en tant que pièce de rechange) |
Lithium-ion | |
Batterie standard |