Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine-5’-triphosphate, sel disodique hydraté, 99 %, eau <10 %
41.30€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34369-07-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N5Na2O13P3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 551.15 |
Numéro MDL | MFCD00150755 |
Clé InChI | TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L |
Synonyme | atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal |
CID PubChem | 131664345 |
Nom IUPAC | phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté |
SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11373566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.03 |
1 g |
41.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383566
|
Thermo Scientific Chemicals
L14522.06 |
5 g |
169.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate is used as a form of cellular energy. It is used in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘hydrate de sel disodique d‘adénosine-5′-triphosphate est utilisé comme forme d‘énergie cellulaire. Il est utilisé dans de nombreux processus cellulaires, la respiration, les réactions biosynthétiques, la motilité et la division cellulaire. L‘ATP est un substrat de nombreuses kinases impliquées dans la signalisation cellulaire et de l‘adénylate cyclase(s) qui produisent le deuxième AMPc messager. L‘ATP fournit l‘énergie métabolique nécessaire à l‘entraînement des pompes métaboliques. L‘ATP sert de coenzyme dans un large éventail de réactions enzymatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de -20°C. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
34369-07-8 | |
551.15 | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
131664345 | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
C10H14N5Na2O13P3 | |
MFCD00150755 | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal | |
phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté |
Spécification
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate | |
eau <10% | |
MFCD00150755 | |
Hygroscopic; Light sensitive | |
atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal | |
TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L | |
[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 | |
551.15 | |
551.15 (Anhydrous) |
34369-07-8 | |
C10H14N5Na2O13P3 | |
3585462 | |
14,155 | |
Soluble in water. | |
−19° (c=3 in Water) | |
phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté | |
131664345 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-579-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AU7417000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only