Learn More
Sel de sodium d’adénosine 5’-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11906861
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149022-20-8
Formule moléculaire C10H13N5NaO7P
Poids moléculaire (g/mol) 369.21
Numéro MDL MFCD18785650
Clé InChI FYWLYWMEGHCZAX-GWKNMROSNA-M
Synonyme sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate x:1:x, adenosine 5-monophosphoric acid disodium salt, adenosine 5'-monophosphate sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate, pubchem14181, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate 2:1:x, 5'-adenylic acid,sodium salt, hydrate 9ci, disodium hydrate adenosine-5-monophosphate 2-
CID PubChem 23674992
Nom IUPAC hydrogénophosphate [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl de sodium
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Couleur Blanc
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
pH 4.50 to 6.50
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 369.21
Pourcentage de pureté 99%