Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monophosphate 3’,5’-cyclique d’adénosine, + de 99 %
Code produit. 10781915
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-92-4
Formule moléculaire C10H12N5O6P
Poids moléculaire (g/mol) 329.21
Numéro MDL MFCD00005845
Clé InChI IVOMOUWHDPKRLL-YPLCUDRINA-N
Synonyme camp, cyclic amp, adenosine 3',5'-cyclic monophosphate, 3',5'-cyclic amp, adenosine 3',5'-phosphate, adenosine 3',5'-cyclophosphate, cyclic 3',5'-amp, adenosine cyclic monophosphate, adenosine-3',5'-cyclophosphate, cyclic adenosine monophosphate
CID PubChem 6076
ChEBI CHEBI:17489
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
Absorbance lambda max. 260nm,pH 7,0.77 to 0.83 (A250/A260),0.13 to 0.19 (A280/A260)
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 260.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 26, IV, 3618
Merck Index 15, 2701
Rotation spécifique − 53.70
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50mg/mL
Nom IUPAC (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-aminopurine-9-yl)-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tétrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine-7-ol
Poids de la formule 329.2
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adenosine 3'-,5'-cyclic monophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.