Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour SF160plus, option de chambre renforcée
La grille supplémentaire est dotée d’une construction robuste en acier inoxydable.
Marque: Memmert™ SF160plusE29767
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Renforcé
- Acier inoxydable
- Électropolie
- Charge max. de 60 kg
Spécification
Stérilisateur SF160plus | |
Grille renforcée | |
Acier inoxydable |