Learn More
Techne™ Station de chargement supplémentaire
Station de chargement supplémentaire Techne™ pour une utilisation avec le système de PCR en temps réel Prime Pro 48
Marque: Techne™ 99966-70
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cette station de chargement de plaque ergonomique permet de charger une plaque
- Le rétroéclairage LED permet à l’utilisateur de visualiser facilement le chargement des échantillons
- L’adaptateur de plaque est compatible avec les rotors de centrifugeuse
Spécification
2 adaptateurs pour centrifugeuses | |
Système PCR en temps réel Prime Pro 48 | |
Station de chargement supplémentaire |