Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE Adcell™
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
138.00€ - 142.42€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Type | ADCELL |
Longueur (métrique) | 25 mm |
Largeur (métrique) | 75 mm |
Code produit | Marque | Nombre de puits | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de puits | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17352650
|
Epredia™
X5XER203BAD1 |
3 | Noir |
138.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17342650
|
Epredia™
X5XER202WAD1 |
12 | Blanc |
142.42€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
- En PTFE
- Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
- Empêche la contamination croisée
- Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
- Autoclavables
Spécification
PTFE | |
ADCELL | |
75 mm |
1 mm | |
25 mm | |
100/boîte |