Learn More
Epredia™ Lames de diagnostic en PTFE Adcell™
Ces revêtements hydrophobes lient les liquides appliqués aux puits et maintiennent les fluides dans la zone du puits. Propres, plats et adaptés à une utilisation immédiate
Marque:  Epredia™ X5XER203BAD1
Code produit. 10177561
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Lie les liquides et les garde appliqués à la zone du puits
  • En PTFE
  • Fournit des puits mouillables pour la coloration et la croissance des cultures cellulaires
  • Empêche la contamination croisée
  • Revêtements hydrophobes particulièrement durables et résistants aux colorations les plus puissantes
  • Autoclavables