Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs, kit de 2
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
Marque:  Eppendorf™ 5920711008
Code produit. 15708389
  • 329.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pour 50 ml, kit de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
pour tubes Eppendorftrade; de 5,0 ml et 15 ml
Tubes Eppendorf de 5,0 et 15 ml