Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotors, 5,0 ml et 15 ml
Conçus pour être utilisés avec les rotors et tubes Eppendorf
Marque:  Eppendorf™ 5920716000
Code produit. 15738389
  • 329.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour Tubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaques MTP, DWP, PCR
50 mL
pour tubes Eppendorftrade; de 5,0 ml et 15 ml